Learn More
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylaminhydrochlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024135
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
57981-02-9
C7H5ClF5NO
249.57
MFCD00012953
HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
122307
hydrogen O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]hydroxylamine chloride
[H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
57981-02-9
C7H5ClF5NO
249.57
MFCD00012953
HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
122307
hydrogen O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]hydroxylamine chloride
[H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl)-hydroxylamin Hydrochlorid, >-99 %, C7H5ClF5NO, CAS-Nummer-57981-02-9
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride is used in the preparation of oximes of steroids having keto group. It is used as a derivatization reagent in the determination of thromboxane B2, prostaglandins, amygdalin and a variety of aldehydes, ketones and acids. It is a versatile reagent utilized for the detection of carbonyl-containing compounds by gas chromatography (GC), gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) and other methods. As a derivatization reagent, it is also used for EC/LC analysis of keto-steroids and carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)Hydroxylamin-Hydrochlorid wird bei der Herstellung von Oximen von Steroiden mit Keto-Gruppe verwendet. Es wird als Derivatisierungsreagenz bei der Bestimmung von Thromboxan B2, Prostaglandinen, Amygdalin und einer Vielzahl von Aldehyden, Ketonen und Säuren verwendet. Es ist ein vielseitiges Reagenz, das zum Nachweis von Carbonylverbindungen durch Gaschromatographie (GC), Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) und andere Verfahren verwendet wird. Als Derivatisierungsreagenz wird es auch für die EC/LC-Analyse von Keto-Steroiden und Kohlenhydraten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼215°C (sublimation)
Menge 0.25 g
Beilstein 4031190
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 249.57
Reinheit (%) ≥99%