Learn More
O(1),O(3)-Bis(ethoxycarbonylmethyl)-p-tert-butylcalix[4]aren, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11464147
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464147 0.5 g 0.50 Gramm
11454147 0.1 g 0.10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19594.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
O(1),O(3)-Bis(ethoxycarbonylmethyl)-p-tert-butylcalix[4]-aren wird als Zwischenprodukt, Aminosäure und andere Feinchemikalie verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97600-49-2
Summenformel C52H68O8
Molekulargewicht (g/mol) 821.108
MDL-Nummer MFCD00798575
InChI-Schlüssel RCVLXPWJVXHCMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o 1 ,o 3-bis ethoxycarbonylmethyl-p-tert-butylcalix 4 arene, o 1 ,o 3-bis carbethoxymethyl-p-tert-butylcalix 4 arene, 2,6-5-tert-butyl-2-hydroxy-1,3-phenylene bis methylene 5-tert-butyl-2-ethoxycarbonylmethoxy-1,3-phenylene methylene-4-tert-butylphenol, ethyl 2-5,11,17,23-tetra-tert-butyl-27-2-ethoxy-2-oxoethoxy-26,28-dihydroxypentacyclo 19.3.1.1?,?.1?,??.1??,?? octacosa-1 25 ,3 28 ,4,6,9,11,13 27 ,15 26 ,16,18,21,23-dodecaen-25-yl oxy acetate, ethyl 2-5,11,17,23-tetra-tert-butyl-27-2-ethoxy-2-oxoethoxy-26,28-dihydroxypentacyclo 19.3.1.1_,?.1?,__.1_?,_? octacosa-1 25 ,3 28 ,4,6,9 27 ,10,12,15 26 ,16,18,21,23-dodecaen-25-yl oxy acetate
PubChem CID 10887342
SMILES CCOC(=O)COC1=C2CC3=CC(=CC(=C3O)CC4=C(C(=CC(=C4)C(C)(C)C)CC5=C(C(=CC(=C5)C(C)(C)C)CC1=CC(=C2)C(C)(C)C)O)OCC(=O)OCC)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O(1),O(3)-Bis(ethoxycarbonylmethyl)-p-tert-butylcalix[4]arene
Schmelzpunkt 182°C to 184°C
Menge 0.5 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 821.11