Learn More
O(1),O(3)-Bis(ethoxycarbonylmethyl)-O(2 ),O(4)-Dimethyl-p-tert-Butylcalix[4]Aren, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O(1),O(3)-Bis(ethoxycarbonylmethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene |
| Schmelzpunkt | 162°C to 164°C |
| Menge | 0.5 g |
| Formelmasse | 849.16 |