Learn More
Nystatin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17620907 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 kU
Packungsgröße:
500 K-Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17620907 500 kU 500 K-Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17620907 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02194534.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.10 CHF
    34.38 CHF / 500 K-Einheiten
    Sparen 1.72 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nystatin ist ein antimykotisches Antibiotikum, das aus Streptomyces noursei gewonnen wird.
Nystatin A steht in engem Zusammenhang mit Amphotericin B. Jedes ist ein makrozyklisches Lacton, das einen Ketalring, ein All-Trans-Polyensystem und einen Mykosamin-(3-Amino-3-Desoxyrhamnose)-Anteil enthält. Nystatin wirkt wahrscheinlich durch Bindung an Sterole in der Zellmembran des Pilzes mit einer resultierenden Änderung der Membrandurchlässigkeit, die das Auslaufen intrazellulärer Komponenten ermöglicht. Es wird nach oraler Verabreichung sehr sparsam absorbiert. Der Großteil des oral verabreichten Nystatins wird unverändert im Stuhl ausgeschieden.
  • Nystatin wirkt durch Bindung an Ergosterole in Pilzzellmembranen, durch Erhöhung der Permeabilität der Membran und durch Schaffung Nystatin/Ergosterol-basierter Ionenkanäle.
  • Es wirkt auch als Lipidmembran-hemmendes Reagenz und als membranassoziiertes Cholesterin.
  • Es ist bekannt, dass es sich um eine Mischung handelt, aber die Zusammensetzung wurde nicht vollständig geklärt.
  • Die Arbeitskonzentration beträgt 50 mg/l für Hefen und Pilze.
    Spezifikation
    Physikalische Form Pulver
    Extinktion 290, 305, 320 ±2nm (maximal (Ethanol))
    CAS 1400-61-9
    pH 6 bis 8 (3%ige wässr. Lsg.)
    Schmelzpunkt >160 °C (Literatur)
    Verlust bei Trocknung <8%
    Menge 500 kU
    Summenformel C47H75NO17
    Validierte Anwendung Zellkultur
    Synonym Mycostatin; Fungicidin
    Löslichkeitsinformationen Sehr leicht löslich in Wasser (wirksam als Suspension); leicht bis sparsam löslich in Alkohol, in Methanol, in N-Propylalkohol und in N-Butylalkohol; unlöslich in Chloroform, Ether und Benzol.
    InChI-Schlüssel VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
    SMILES CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
    IUPAC-Name (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,29,32,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaen-38-Carbo
    Molekulargewicht (g/mol) 926.107
    PubChem CID 133640190
    Formelmasse 926,11 g/mol
    Güte Zellkultur