Learn More
Gibco™ Nystatin, Antimykotikum
Artikelnummer. 11548886 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 ml
Packungsgröße:
20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11548886 20 ml 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11548886 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 15340029
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nystatin, Antimykotikum
Gibco™ Nystatin ist ein Antimykotikum, das von Streptomyces noursei und Streptomyces aureus produziert wird. Gibco™ Nystatin ist eine Suspension zur Prävention von Pilzkontaminationen in Zellkulturen bei einer Verdünnung von 1:100 im Zellkulturmedium. Wir bieten eine Vielzahl an Antibiotika und Antimykotika für Zellkultur-Anwendungen.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung –5 bis – 20 °C
Beschreibung Nystatin,20 ml,–5 bis–20° C Lagertemperatur, Anti-Mykotikum, Nystatin Agent, Anti-Mykotikum-Reagenz,18 Monate Haltbarkeit, Gibco™ Nystatin ist ein Anti-Pilal-Agent, der von Streptomyces Noursei und Streptomyces Aureus produziert wird
Form Flüssig
Produkttyp Antimykotikum
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur, Säugetierzellkulturkontamination
Menge 20 ml
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.