Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nystatin, 85+ %
Artikelnummer. 15555156 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15555156 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15555156 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455500010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nystatin, CAS-Nr. 1400-61-9, ist eine Polyen-Verbindung, die eine antibakterielle und antimykotische Wirkung zeigt.Außerdem handelt es sich um ein Ionophor, das die Membranpermeabilität für einige Ionen erhöht.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Nystatin ist eine Polyen-Verbindung, die eine antibakterielle und antimykotische Wirkung gegen Streptomyces noursei, Streptomyces aureus und andere Streptomyces-Spezies zeigt
•Außerdem handelt es sich um ein Ionophor, das die Membranpermeabilität erhöhen kann
•Nystatin ist ein kanalbildendes Ionophor und übt seine Aktivität über die Bildung einer membranübergreifenden Pore in der Plasmamembran von Pilzen aus. Dadurch ändert sich die Membranpermeabilität, was das Entweichen intrazellulärer Inhalte und die anschließende Störung elektrochemischer Gradienten ermöglicht, die für eine ordnungsgemäße Zellfunktion unerlässlich sind
Anwendungen
• In In-vitro-Experimenten erwies sich Nystatin als Antimykotikum, das sowohl fungistatisch als auch fungizid gegen eine Vielzahl von Hefen und hefeartigen Pilzen wirkt
•Weist eine höhere Selektivität für Pilzzellen gegenüber Säugetierzellen auf, da Nystatin eine höhere Bindungsaffinität gegenüber Ergosterol aufweist, einem wichtigen Sterol in Pilzzellwänden, im Gegensatz zu Cholesterin, dem Gegenstück in Säugetierzellen
•Diese Verbindung ist nicht gegen Organismen aktiv, die keine Sterole in ihrer Zellmembran enthalten (z. B. Bakterien)
•Wird auf der humanen Makrophagen-Zelllinie U937 verwendet, um seine Wirkung auf die Produktion von Interleukin-8 durch mit Silber-Nanopartikeln behandelte U937-Zelllinien zu untersuchen
•Kann eine Kontamination der Zellkultur verhindern sowie eine Sekretion von Interleukin-1, Interleukin-8 und Tumor-Nekrose-Faktor α in TLR2-exprimierenden THP1-Zellen induzieren
• Moduliert das Lipid-Raft-Profil in Mäuse-Makrophagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nystatin
Typ Nystatin
Physikalische Form Pulver
CAS 1400-61-9
Schmelzpunkt >160.0°C
Farbe Braun bis gelb
Menge 1 g
Summenformel C47H75NO17
MDL-Nummer MFCD25541651
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and alochol. Freely soluble in DMF and dimethylsulfoxide slightly soluble in methanol
InChI-Schlüssel VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
SMILES CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
IUPAC-Name (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,29,32,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaen-38-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 926.107
PubChem CID 133640190
Formelmasse 926.1
Reinheit (%) ≥85%