Learn More
Melford Nystatin
Artikelnummer. 30018629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018629 5 g 5 Gramm
30018628 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018629 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N820205.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nystatin ist ein antimykotisches Polyen-Antibiotikum, das gegen ein breites Spektrum von Pilzen, einschließlich Hefen und Schimmelpilzen, wirksam ist.
Nystatin ist ein antimykotisches Polyen-Antibiotikum, das gegen ein breites Spektrum von Pilzen, einschließlich Hefen und Schimmelpilzen, wirksam ist. Es wirkt, indem es sich an die Pilzzellmembran bindet, deren Integrität stört und so zum Austritt von Zellinhalten führt.
Nystatin ist besonders nützlich zur Vorbeugung und Behandlung von Pilzinfektionen in Zellkulturen und stellt somit ein wertvolles Werkzeug in der mikrobiologischen Forschung dar. Forscher verwenden Nystatin häufig, um aseptische Bedingungen in Zellkulturexperimenten aufrechtzuerhalten.
Es wird dem Nährmedium zugesetzt, um ein übermäßiges Wachstum von Pilzen zu verhindern, die die Integrität der Zelllinien und die experimentellen Ergebnisse gefährden könnten. Es wirkt selektiv gegen Pilze und weist bei wirksamen antimykotischen Konzentrationen eine minimale Toxizität gegenüber Säugetierzellen auf.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nystatin
CAS 1400-61-9
Menge 5 g
Summenformel C47H75NO17