Learn More
Masterflex™ Reduzier-Gewindenippel aus Nylon
Click to view available options
Gewindegröße:
3/4 in. NPT(M)
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Reduzier-Gewindenippel aus Nylon
- Gewindestücke und -anschlüsse bieten eine dauerhaftere Installation.
- Erhältlich in verschiedenen Materialien und Größen
- Packung mit sechs Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nylon |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1.375 Zoll |
| Gesamtlänge (metrisch) | 34.93 mm |
| Verpackungsmenge | 6 Anschlüsse |
| Anschlussgröße | 3/4 Zoll NPT(M) x 3/8 Zoll NPT(M) |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Gewindegröße | 3/4 in. NPT(M) |
| Breite (metrisch) | 29 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1.14 Zoll |
| Produkttyp | Reduziernippel |