Learn More
Masterflex™ Nylon-Gewindestopfen
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation. Erhältlich in zahlreichen Materialien und Konfigurationen.
22.65 CHF - 30.40 CHF
Spezifikation
Produkttyp Gewindestecker
Beschreibung NPT(M)-Anschluss
Autoklavierbar Nein
Material Nylon
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -65 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Gewindegröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewindegröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11705119
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
MFLX30401-36
1 Zoll
30.40 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11790379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
30401-46
3/4 Zoll
23.90 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11790369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
30401-38
1/2 Zoll
22.65 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewindestopfen aus Nylon
  • Zur Verwendung mit Rohren für Hochdruckanwendungen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Ausgelegt für 200 psi bei 77 °F (25 °C)
  • Für Temperaturen von -65 bis +190 °F (53 bis 87 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Gewindestecker
Nein
-65 °F
200 psi
87 °C
NPT(M)-Anschluss
Nylon
-53 °C
190 °F