Learn More
Masterflex™ Nylon-Gewindestopfen
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation. Erhältlich in zahlreichen Materialien und Konfigurationen.
Marke: Masterflex™ 30401-46
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Gewindestopfen aus Nylon
- Zur Verwendung mit Rohren für Hochdruckanwendungen
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Ausgelegt für 200 psi bei 77 °F (25 °C)
- Für Temperaturen von -65 bis +190 °F (53 bis 87 °C)
Spezifikation
Gewindestecker | |
Nein | |
-65 °F | |
3/4 Zoll | |
200 psi | |
87 °C |
NPT(M)-Anschluss | |
Nylon | |
-53 °C | |
3/4 Zoll | |
190 °F |