Learn More
Masterflex™ Nylon-Gewindeadapter
Click to view available options
Schlauchgröße:
1 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Gewindeadapter aus Nylon
- Zur Verwendung mit Rohren für Hochdruckanwendungen
- Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nylon |
| Schlauchgröße | 1 Zoll |
| Schlauchanschluss | 1 in. |
| Anschlussgröße | 1 Zoll NPT(M) x 1 Zoll Schlauch-ID |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Gewindegröße | 1 Zoll NPT(M) |
| Produkttyp | Gewindeadapter |