Learn More
Brady™ Nylon-Etiketts für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11886023
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Größe (metrisch):
12,7 mm Durchm.
12,7 x 25,4 mm (B x H)
12,7 x 25,4 mm
22,86 x 38,1 mm (B x H)
25,4 x 36,5 mm (B x H)
25,4 x 66,68 mm (B x H)
41,28 x 15,24 mm (B x H)
9,53 mm Durchm.
Menge:
1000/Packung
1500/Packung
2500/Packung
3000/Packung
3000/Pckg.
Packungsgröße:
1 ROLL
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Größe (metrisch) Menge unitSize
11886023 Weiß 25,4 x 36,5 mm (B x H) 1500/Packung 1 ROLL
11806023 Weiß 41,28 x 15,24 mm (B x H) 3000/Packung 1 ROLL
11884664 Gelb 12,7 mm Durchm. 1000/Packung 1 ROLL
10395443 Weiß 25,4 x 66,68 mm (B x H) 2500/Packung 1 ROLL
11819734 Gelb 9,53 mm Durchm. 3000/Packung 1 ROLL
10671344 Weiß 9,53 mm Durchm. 3000/Packung 1 ROLL
10273143 Weiß 12,7 x 25,4 mm 3000/Pckg. 1 ROLL
10415992 Weiß 12,7 x 25,4 mm (B x H) 1000/Packung 1 ROLL
10051313 Weiß 12,7 mm Durchm. 3000/Packung 1 ROLL
10192752 Weiß 22,86 x 38,1 mm (B x H) 3000/Packung 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11886023 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 217084
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für glatte, texturierte/raue oder stark texturierte Oberflächen/Oberflächen mit geringer Energie.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Matte Oberfläche
  • Nylon-Stoffetiketten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor-Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Horizontale Wiederholung (metrisch) 28,40 mm
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 1500/Packung
Menge 1500/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 25,4 x 36,5 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +194°F
Temperaturbereich (metrisch) 40 bis 90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0065 in.
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 39,50 mm
Dimensions (LxW) 36,50 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.437 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (metrisch) 66,68 mm
Alternate Part Number BPT-621-499