Learn More
Brady™ Nylon-Etiketts für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 10415992
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Größe (metrisch):
12,7 mm Durchm.
12,7 x 25,4 mm (B x H)
12,7 x 25,4 mm
22,86 x 38,1 mm (B x H)
25,4 x 36,5 mm (B x H)
25,4 x 66,68 mm (B x H)
41,28 x 15,24 mm (B x H)
9,53 mm Durchm.
Menge:
1000/Packung
1500/Packung
2500/Packung
3000/Packung
3000/Pckg.
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10415992
Marke: Brady™ 217082
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für glatte, texturierte/raue oder stark texturierte Oberflächen/Oberflächen mit geringer Energie.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Matte Oberfläche
  • Nylon-Stoffetiketten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor-Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 3000/Packung
Menge 1000/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 12,7 x 25,4 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +194°F
Temperaturbereich (metrisch) 40 bis 90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0065 in.
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28,40 mm
Dimensions (LxW) 25,4 x 12,70 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (metrisch) 36,5 mm
Alternate Part Number BPT-620-499