Learn More
Brady™ Nylon-Etiketts für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 10273143 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Größe (metrisch):
12,7 mm Durchm.
12,7 x 25,4 mm (B x H)
12,7 x 25,4 mm
22,86 x 38,1 mm (B x H)
25,4 x 36,5 mm (B x H)
25,4 x 66,68 mm (B x H)
41,28 x 15,24 mm (B x H)
9,53 mm Durchm.
Menge:
1000/Packung
1500/Packung
2500/Packung
3000/Packung
3000/Pckg.
Packungsgröße:
1 ROLL
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Größe (metrisch) Menge Packungsgröße
10273143 Weiß 12,7 x 25,4 mm 3000/Pckg. 1 ROLL
11806023 Weiß 41,28 x 15,24 mm (B x H) 3000/Packung 1 ROLL
11884664 Gelb 12,7 mm Durchm. 1000/Packung 1 ROLL
10395443 Weiß 25,4 x 66,68 mm (B x H) 2500/Packung 1 ROLL
11886023 Weiß 25,4 x 36,5 mm (B x H) 1500/Packung 1 ROLL
11819734 Gelb 9,53 mm Durchm. 3000/Packung 1 ROLL
10671344 Weiß 9,53 mm Durchm. 3000/Packung 1 ROLL
10415992 Weiß 12,7 x 25,4 mm (B x H) 1000/Packung 1 ROLL
10051313 Weiß 12,7 mm Durchm. 3000/Packung 1 ROLL
10192752 Weiß 22,86 x 38,1 mm (B x H) 3000/Packung 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 10273143 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 217075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00 CHF
    322.95 CHF / 1 Rollen
    Sparen 54.05 CHF
    14% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für glatte, texturierte/raue oder stark texturierte Oberflächen/Oberflächen mit geringer Energie.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Matte Oberfläche
  • Nylon-Stoffetiketten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-konform, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815). Zulassungen gelten nur für weißes Material. Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863.
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Display Leer
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Nylon
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Elektrische Kennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, PR Plus, THT Drucker mit 76 mm-Kern
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 3000 Etiketten/Rolle
Menge 3000/Pckg.
Form Rechteck
Größe (metrisch) 12,7 x 25,4 mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.041 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.40 mm
Abmessungen (L x B) 25,4 x 12,70 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.7 mm
Höhe (metrisch) 22.86 mm
Alternate Part Number BPT-611-499