Learn More
Linker Industrietechnik™ Durchmesser des Nylon-Testsiebs 200 mm
Click to view available options
Porengröße:
160 μm
Beschreibung
- Quadratisches Nylongewebe 160μ m
- 200 Durchmesser x 45 H (mm)
- Höchsttemperatur 70°C
- Nylonsiebe sind nicht mit Edelstahlsieben kompatibel.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 160μm Testsieb mit Nylonüberzug |
| Menge | 1Each |
| Porengröße | 160 μm |
| Typ | Test Sieve |
| Material | POM und Nylon, Nylon |
| Höhe (metrisch) | 45 mm (intern) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Rahmenmaterial | Polyoxymethylen (POM) |
| Mesh Material | Nylon |
| Format | Square Sheet |