Learn More
De Buyer™ Weicher Nylon-Spatel
Artikelnummer. 11982625
Click to view available options
Länge (metrisch):
240 mm
340 mm
420 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11982625
Marke: De Buyer™ 4740.42N
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit De Buyer™ Nylon Soft lSpatulas können Sie Zutaten löffeln, verteilen und abschaben- Der Spatel hält Temperaturen bis zu 260 ° stand.
  • Thermoplastifiziert
  • Maximal bis zu 260Grad
  • Kunststoffgriff
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Weicher Spatel
Klingenmaterial Silikon
Max. Temperatur (metrisch) 260 °C
Griffmaterial Kunststoff
Material Nylon
Länge (metrisch) 420 mm