Learn More
De Buyer™ Weicher Nylon-Spatel
Click to view available options
Länge (metrisch):
240 mm
340 mm
420 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Thermoplastifiziert
- Maximal bis zu 260Grad
- Kunststoffgriff
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Weicher Spatel |
| Klingenmaterial | Silikon |
| Max. Temperatur (metrisch) | 260 °C |
| Griffmaterial | Kunststoff |
| Material | Nylon |
| Länge (metrisch) | 240 mm |