Learn More
Nylonblech, 1.6 mm (0.063 in.) dick, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
300 x 300 mm
Verpackung:
in Schrumpffolie verpackt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nylon sheet |
| Verpackung | in Schrumpffolie verpackt |
| MDL-Nummer | MFCD00133998 |
| Menge | 300 x 300 mm |