Learn More
Masterflex™ Nylon-Sanitärarmaturen
Artikelnummer. 16629882
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch) Griff:
2 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16629882
Marke: Masterflex™ 3050829
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompatibel mit Tri-Clamp™ Anschlüssen aus Metall und Kunststoff
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Auslaugfähigkeit
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Typ Sanitärklemme
Material Nylon
Zur Verwendung mit (Geräte) Tri-Clamp-Anschlüsse
Größe (angloamerikanisch) Griff 4 in.