Learn More
Brady™ Nylon-Druckeretikett
Artikelnummer. 11775673
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 ft. x 2 in. (30.48 m x 50.8 cm)
12,70 x 12,70 mm
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 m x 48,26 mm
9,10 m x 12,70 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Packungsgröße:
1 BX
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Form unitSize
11775673 9,53 mm x 12,7 mm Rechteck 1 BX
12860059 12,70 x 22,86 mm Rechteck 1 BX
11588604 9,10 m x 48,26 mm Rechteck 1 BX
11589463 9,10 m x 12,70 mm Rechteck 1 BX
11599463 100 ft. x 2 in. (30.48 m x 50.8 cm) Rechteck 1 BX
11741835 12,70 x 19,05 mm Rechteck 1 BX
11574064 12,70 x 12,70 mm Quadratisch 1 BX
12833255 12,70 x 22,86 mm Rechteck mit gerundeten Ecken 1 BX
11584064 25,40 x 48,26 mm Rechteck 1 BX
11711755 6,35 x 38,10 mm Rechteck 1 BX
11717274 25,40 x 25,40 mm Quadratisch 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11775673 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. M7116499
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Selbstklebende, repositionierbare Etiketten
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Farbe: weiß
  • Für allgemeine, industrielle, Labor- und Plattenidentifizierung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylon
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge 1000/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12,70 mm
Drahtstärke 3 AWG
Abmessungen (L x B) 9,53 mm x 12,7 mm
Breite (metrisch) 9,53 mm
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.