Learn More
Brady™ Nylon-Druckeretikett
Artikelnummer. 11717274
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 2 in. (30.48 m x 50.8 cm)
12,70 x 12,70 mm
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 m x 48,26 mm
9,10 m x 12,70 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11717274
Marke: Brady™ 114758
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Selbstklebende, repositionierbare Etiketten
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Farbe: weiß
  • Für allgemeine, industrielle, Labor- und Plattenidentifizierung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Nylon
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Form Quadratisch
Größe (metrisch) 25,4 x 25,4 mm B x H
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28,58 mm
Drahtstärke 12 bis 10 AWG
Dimensions (LxW) 25,40 x 25,40 mm
Länge (metrisch) 15,24 m
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (metrisch) 25,40 mm