Learn More
Merck Nylon-Netzfilter, 30 μm
Hydrophile Nylonmembran
Marke: Merck NY3009000
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Nylonfilter sind mit einer breiten Palette an Lösungsmitteln kompatibel. Es stehen zwei Typen zur Verfügung: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Netzfilter mit Netzöffnungen von 5 bis 180 µm.Unser 5 µm-Netzfilter aus gewebtem Nylon (NY054700) wird in der Automobilindustrie häufig für Reinheitsanalysen verwendet.
Merkmale & Vorteile
- Große Auswahl an Porengrößen erhältlich
- Beständig gegenüber aggressiven Lösungsmitteln
Anwendungen: Entfernung und Klärung von Partikeln; Lösungsfiltration; Partikelanalyse; Farbüberwachung; Analyse der Sauberkeit in der Automobilindustrie
Spezifikation
Weiß | |
Nylon | |
100 °C | |
Glatt | |
Hydrophil | |
17% | |
Glatt | |
Netzfilter |
90 mm Durchm. | |
30 μm | |
Gehäuse NY30 | |
Partikelfiltration, Partikelanalyse, Vorfiltration von Lösungsmittel sowie Farbüberwachung | |
17% | |
50 pro Packung | |
100 °C | |
9 cm |