Learn More
Merck Nylon-Netzfilter, 100 μm
Hydrophile Nylonmembran
Marke:  Merck NY1H00010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10156440
  • 1015.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Hydrophile Nylonmembran
Nylonfilter sind mit einer breiten Palette an Lösungsmitteln kompatibel. Es stehen zwei Typen zur Verfügung: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Netzfilter mit Netzöffnungen von 5 bis 180 µm.
Unser 5 µm-Netzfilter aus gewebtem Nylon (NY054700) wird in der Automobilindustrie häufig für Reinheitsanalysen verwendet.
Merkmale & Vorteile
  • Große Auswahl an Porengrößen erhältlich
  • Beständig gegenüber aggressiven Lösungsmitteln
Anwendungen: Entfernung und Klärung von Partikeln; Lösungsfiltration; Partikelanalyse; Farbüberwachung; Analyse der Sauberkeit in der Automobilindustrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
100 μm
Glatt
Hydrophil
100 °C
80 μm
118,1 x 11,81 in. (300 x 30 cm)
300 cm
30 cm
3 cm
Nylon
100 °C
Partikelfiltration, Partikelanalyse, Vorfiltration von Lösungsmittel sowie Farbüberwachung
44%
0,003 in.
Netzfilter
118,1 in.
11,81 in.
1,18 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Nylon-Netzfilter, 100 μm > Porengröße:100 μm; Abmessungen:30 x 300cm