Learn More
Merck Nylon Net Filters, 1.2 μm
Hydrophilic nylon membrane
205.00 CHF - 289.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | ≥0,4 bar, Luft mit Wasser |
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | Nylon |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11760443
|
Merck
RNWP02500 |
25 mm |
205.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11770443
|
Merck
RNWP04700 |
47 mm |
289.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hydrophile Nylonmembran
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 μm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 μm.Our 5 μm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
- Wide range of pore sizes available
- Resistant to aggressive solvents
Applications: Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Nylon | |
Unsteril | |
100Pack. | |
Filtermembranen |
≥0,4 bar, Luft mit Wasser | |
Siebfilter | |
1,2 μm | |
Durchsch. 175 ml/min x cm2 (typische Ergebnisse bei 10 psi); 687 ml/min x cm2/psi | |
190 µm | |
Hydrophil |