Learn More
Merck Nylon-Netzfilter, 5 μm
Hydrophile Nylonmembran
Marke: Merck NY0504700
Beschreibung
Nylonfilter sind mit einer breiten Palette an Lösungsmitteln kompatibel. Es stehen zwei Typen zur Verfügung:
- Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 μm und
- Gewebte Netzfilter mit Netzöffnungen von 5 bis 180 μm.
Unser 5 μm-Netzfilter aus gewebtem Nylon (NY054700) wird in der Automobilindustrie häufig für Reinheitsanalysen verwendet.
Merkmale & Vorteile
- Große Auswahl an Porengrößen erhältlich
- Beständig gegenüber aggressiven Lösungsmitteln
Anwendungen: Entfernung und Klärung von Partikeln; Lösungsfiltration; Partikelanalyse; Farbüberwachung; Analyse der Sauberkeit in der Automobilindustrie
Spezifikation
Weiß | |
5 μm | |
100 μm | |
47 mm |
Nylon | |
100 °C | |
Filtermembranen | |
47 mm |