Learn More
Cole-Parmer™ Miniatur-Rückschlagventil aus Nylon
Verwendung mit Flüssigkeiten unter Druck oder Vakuum
8.10 CHF - 8.60 CHF
Spezifikation
Material Nylon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung mit Flüssigkeiten unter Druck oder Vakuum.
Maximaler Druck 50 psi
MaxOperatingTempEnglish 250 °F
MaxOperatingTempMetric 121 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11869142
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
98553-00
1/8 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15328899
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
98553-02
1/4 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Abschaltdruck beträgt 0.18 psi, der Schließdruck 0.014 psi
  • In jeder beliebigen Position installierbar.
  • Die Ventile erfordern einen Gegendruck von 1 psi für eine dichte Versiegelung.
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
50 psi
121 °C
Verwendung mit Flüssigkeiten unter Druck oder Vakuum.
250 °F