Learn More
Cole-Parmer™ Miniatur-Rückschlagventil aus Nylon
Verwendung mit Flüssigkeiten unter Druck oder Vakuum
Marke: Cole-Parmer™ 98553-02
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Der Abschaltdruck beträgt 0.18 psi, der Schließdruck 0.014 psi
- In jeder beliebigen Position installierbar.
- Die Ventile erfordern einen Gegendruck von 1 psi für eine dichte Versiegelung.
Spezifikation
0,25 in | |
Verwendung mit Flüssigkeiten unter Druck oder Vakuum. | |
1/4 in.-Anschluss | |
50 psi | |
121 °C |
Nylon | |
1/4 Zoll | |
1/4 in.-Anschluss | |
250 °F |