Learn More
Cole-Parmer™ Mehrfachverteiler aus Nylon mit 6 Auslässen
Artikelnummer. 11775228
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
1/4 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11775228
Marke: Cole-Parmer™ 3152247
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erweiterung der Durchfluss- und Leitungskapazität
  • Hergestellt aus kostengünstigem Nylon für allgemeine Anwendungen.
  • Gute chemische Kompatibilität.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Material Nylon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 6.75 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 17.15 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -60 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -54 °C
Schlauchgröße 1/2 Zoll
Einlass 1/2 in. NPT (F)
Auslassanschluss 3/8 in. FNPT
Breite (metrisch) 3.81 cm
Breite (angloamerikanisch) 1.5 Zoll
Höhe (metrisch) 3.81 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1.5 Zoll
Maximaler Druck 200 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Nylon-Verteiler mit 6 Ausgängen