Learn More
Cole-Parmer™ Mehrfachverteiler aus Nylon mit 6 Auslässen
Artikelnummer. 11755228
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
1/4 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11755228
Marke: Cole-Parmer™ 3152243
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erweiterung der Durchfluss- und Leitungskapazität
  • Hergestellt aus kostengünstigem Nylon für allgemeine Anwendungen.
  • Gute chemische Kompatibilität.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Material Nylon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 4.75 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 12.07 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -60 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -54 °C
Schlauchgröße 1/4 Zoll
Einlass 1/4 in. FNPT
Auslassanschluss 1/8 in. FNPT
Breite (metrisch) 2.54 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 Zoll
Höhe (metrisch) 2.54 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Maximaler Druck 200 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Nylon-Verteiler mit 6 Ausgängen