Learn More
Cole-Parmer™ Mehrfachverteiler aus Nylon mit 4 Auslässen
Erweiterung der Durchfluss- und Leitungskapazität
Marke: Cole-Parmer™ 31522-41
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus kostengünstigem Nylon für allgemeine Anwendungen.
- Gute chemische Kompatibilität.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Nylon-Verteiler mit 4 Ausgängen | |
4.75 Zoll | |
-60 °F | |
1/2 Zoll | |
3/8 in. FNPT | |
1.5 Zoll | |
1.5 Zoll | |
180 °F |
Nylon | |
12.07 cm | |
-54 °C | |
1/2 in. FNPT | |
3.81 cm | |
3.81 cm | |
200 psi | |
82 °C |