Learn More
Masterflex™ Nylon-Luer-Lock-Stopfen, männlich
Click to view available options
:
Männlicher Luer-Verschlusstopfen
Beschreibung
- Verwendung dieser Armaturen für eine Vielzahl von entscheidenden Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleinen Schläuchen
- Alle Teile erfüllen enge Maßtoleranzen für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
- Auswahl aus einer Reihe von Größen mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
- Gute chemische Beständigkeit Max. Temperatur 235 °C (455 °F)
- Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammastrahlung
- Alle weiblichen Ports können entweder mit Luer-Slip- oder Luer-Lock-Verbindungen verwendet werden
- Stecker und Kappen sind ebenfalls lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackungsmenge | 25/Packung |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 235 °C |