missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Luer-Fitting aus Nylon, männlich

Sterilisierbarer Luer-Anschlussstecker erhältlich; konfiguriert mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen. Cole-Parmer™ männlicher Nylon-Luer-Anschlussstecker mit guter Beständigkeit gegen Chemikalien.

Marke:  Cole-Parmer™ 45505-28

Additional Details : Gewicht : 0.02000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15269166

  • 8.75 CHF / 25 Stück


Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 455 °F (235 °C)
  • Sterilisieren durch Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation

Spezifikation

Nylon
Luer-Fitting (männlich)
Passend für Luer-Anschluss (männlich) x 5/32 in.-Schlauchanschluss
25 Packung
Videos
Dokumentation