Learn More
Masterflex™ Luer-Fitting aus Nylon, männlich
Sterilisierbarer Luer-Anschlussstecker erhältlich; konfiguriert mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen. Cole-Parmer™ männlicher Nylon-Luer-Anschlussstecker mit guter Beständigkeit gegen Chemikalien.
Marke:  Masterflex™ 45505-26
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15279166
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 455 °F (235 °C)
  • Sterilisieren durch Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Luer-Fitting (männlich)
Nylon
Passend für Luer-Anschluss (männlich) x 1/8 in.-Schlauchanschluss
25 Packung