Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Picolon Confort™ Polyamid-Handschuhe
Artikelnummer. 12382209
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
12 Paare
Artikelnummer. 12382209
Marke: Ansell Edmont™ C357080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet gute Abriebfestigkeit und geringe Schnittgefahr. Die Ansell Edmont™ Marigold™ Picolon Confort™ Polyamidhandschuhe sind ideal für die Handhabung und Montage von leicht scharfen und rutschigen Gegenständen.
  • Punkte auf Handfläche und Fingern für bessere Griffigkeit
  • Textil-Einlage aus hochelastischem Polyamidfaden
  • Feine, dehnbare und bequeme Nähte
  • Ohne Fadenunterbrechungen und Nähte gestrickt
  • Fusselfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material PVC
Farbe Weiß mit blauen Punkten
Größe Mittel
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Polyamid
Beständig gegen Abrieb und kleine Schnitte
Länge (metrisch) 260 mm