Learn More
Nitritex™ x200PR Non-sterile Fingerless Nylon Underglove
Beschreibung
- Finger und Daumen frei für maximale Fingerfertigkeit
- Weiche Barriere zwischen Haut und Handschuh
- Bequem auch über längere Zeiträume
- 100 % gestricktes Nylon, 280 Denier
- Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001: 2008 Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 ud PPER 2016/425 Modul D |
| Klassifikation | ISO-Klasse 4 |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Gestrickt |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen | Ja |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nylon |
| Größe | Universal |
| Mehr anzeigen |