Learn More
Brady™ 25 mm kleiner Kern Nylon Textildraht- und Labor-Thermotransferetiketten
Artikelnummer. 13157206 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
13157206 Weiß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13157206 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 804776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00 CHF
    309.17 CHF / 1 Rollen
    Sparen 52.83 CHF
    14% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bedruckbare Etiketten aus Nylongewebe für Thermotransferdrucker.
  • Bitte beachten Sie: Dieses Material ist UL-anerkannt und verfügt über das entsprechende Farbband.
  • Das geeignete Farbband finden Sie in der empfohlenen Bandserie.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Display Leer
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Nylon
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Elektrische Kennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, PR Plus, THT Drucker mit 76 mm-Kern
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1000 Etiketten/Rolle
Menge 1000/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0,165 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,40 mm
Abmessungen (L x B) 12,40 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,49 in.
Länge (metrisch) 12.45 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (metrisch) 12,40 mm
Alternate Part Number BPT-659-499