Learn More
Brady™ Bedruckbare Etiketten aus Nylongewebe
Artikelnummer. 11533554 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
12,70 mm
25,4 mm
Höhe (metrisch):
12,7 mm
36,5 mm
Packungsgröße:
1 PK
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
11533554 12,70 mm 36,5 mm 1 PK
10766063 25,4 mm 12,7 mm 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11533554 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 029680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 CHF
    109.47 CHF / 1 Packungen
    Sparen 19.53 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Blanko-Etiketten aus Nylongewebe, bedruckbar für Laserdrucker.
  • Blanko-Etiketten aus Nylongewebe, bedruckbar für Laserdrucker.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung LaserTab Laserbedruckbares Etikett
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Display Leer
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Nylon
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Laser
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 15,24 mm
Etiketten pro Zeile 13
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1014 Etiketten/Packung.
Menge 1000/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Zugfestigkeit 80 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Abmessungen (L x B) 36,50 x 12,7 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,44 in.
Länge (metrisch) 36.5 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1,44 in.
Höhe (metrisch) 36,5 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 36,50 mm
Alternate Part Number LAT-38-799-1