Learn More
Brady™ Bedruckbare Etiketten aus Nylongewebe
Bedruckbare Blanko-Etiketten für Laserdrucker.
Marque: Brady™ 029674
Informations supplémentaires : Gewicht : 0.95260kg
Description
- Bedruckbare Blanko-Etiketten für Laserdrucker
- LaserTab Series Etiketten aus Nylongewebe mit Polyamidbeschichtung
Spécification
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Acryl | |
Matt | |
Laser | |
Leiterplatten- und Bauteileidentifizierung | |
27,94 mm | |
-40°C | |
1000/Packung | |
-40°F to +194°F | |
80 lb./in. | |
0,041 mm | |
0.5 in. | |
1 in. |
LaserTab Laserbedruckbares Etikett | |
Weiß | |
Nylongewebe | |
Bedruckbares Etikett | |
Laserdrucker | |
7 | |
10,108 Labels/Pk. | |
Rechteck | |
-40°bis +90 °C | |
0.0065 in. | |
12,70 x 25,40 mm | |
12.7 mm | |
25,4 mm |