Learn More
Brady™ Bedruckbare Etiketten aus Nylongewebe
Artikelnummer. 11509393 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
12,7 mm
12,70 mm
20,32 mm
25,4 mm
Form:
Rechteck
Rund
Packungsgröße:
1 PK
1 Packung
Höhe (metrisch):
9,53 mm
19,05 mm
36,5 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Form Packungsgröße Höhe (metrisch)
11509393 12,7 mm Rund 1 Packung -
11513554 20,32 mm Rechteck - 36,5 mm
11583544 25,4 mm Rechteck 1 Packung 9,53 mm
10315222 12,70 mm Rechteck 1 PK 19,05 mm
11845375 25,4 mm Rechteck 1 PK 36,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11509393 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 089406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 CHF
    114.08 CHF / 1 Packungen
    Sparen 20.92 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Blanko-Etiketten aus Nylongewebe, bedruckbar für Laserdrucker.
  • Blanko-Etiketten aus Nylongewebe, bedruckbar für Laserdrucker.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung LaserTab Laserbedruckbares Etikett
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Display Leer
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Nylon
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Laser
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Etiketten pro Zeile 12
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 2688 Etiketten/Packung.
Menge 500/Packung
Form Rund
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Zugfestigkeit 80 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.24 mm
Abmessungen (L x B) 12.7 x 12.7 mm
Länge (angloamerikanisch) 4.92 yd.
Länge (metrisch) 4,5 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,7 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number lat-61-799-2.5