Learn More
Brady™ M710 M610 M611 Etiketten aus Nylongewebe
Artikelnummer. p-7250993
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5,08 x 16 mm
9 x 15 mm
Packungsgröße:
750 Stück
Artikelnummer. 17818064
Marke: Brady™ 312060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Etiketten aus Nylongewebe für M611, M610 und M710
  • Das weiße Nylongewebe mit matter Polyamidbeschichtung verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist für den Thermotransferdruck geeignet.
  • Anwendungstemperatur -40°C bis 90°C
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Yellow
Ausführung Matt
Format Label
Material Nylon
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagerkenzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Menge 750 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 5,08 x 16 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.63 in.
Breite (metrisch) 16 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 16 mm
Alternate Part Number M6-153-499-YL