Learn More
Brady™ Nylon Stoffetiketten für M710
Artikelnummer. 17818094
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12,7 x 22,86 mm
5 x 16 mm
9 x 15 mm
Farbe:
Gelb
Weiß
Form:
Rechteck
Rechteck mit Kreis
Packungsgröße:
500 Stück
750 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe Form unitSize
17818094 5 x 16 mm Gelb Rechteck 750 Stück
17897934 9 x 15 mm Gelb Rechteck 750 Stück
17877934 12,7 x 22,86 mm Weiß Rechteck mit Kreis 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17818094 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 311986
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Etikettendrucker-Etiketten zur Verwendung mit Brady™ Drucker M710.
  • Etiketten für den Etikettendrucker M710
  • Dieses Material ist UL-zugelassen und besitzt das entsprechende Band
  • Das matte, weiße, mit Polyamid beschichtete Nylongewebe verfügt über einen permanenten Acrylkleber und ist thermotransferbedruckbar.
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +90 °C
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylon
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagerkenzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Menge 750 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.166 mm
Abmessungen (L x B) 5 x 16 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,63 in.
Breite (metrisch) 16 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 16 mm
Alternate Part Number M7-41-499-YL