Learn More
Masterflex™ Winkeladapter aus Nylon mit Stecktülle für Schläuche
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
Marke: Masterflex™ 30623-01
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ideal für Niederdruckanwendungen
- Chemisch beständig
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kostengünstige Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
- Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
Spezifikation
Winkeladapter für Rohre | |
Nein | |
1 21/32 Zoll | |
1/4 Zoll | |
1/4 Zoll | |
Durchscheinend |
Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) | |
Nylon | |
1/2 Zoll | |
Nur Ethylene Oxide (ETO) | |
1 21/32 Zoll |