Learn More
NY-ESO-1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen NY-ESO-1
Konzentration 0.24 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19521-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19521-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NY-ESO-1, a member of the CT (cancer/testis) family, is a tumor specific shared antigen with distinctive immunogenicity. The molecular basis of T cell-mediated antitumor immunity has been elucidated by the identification of a number of tumor antigens recognized by CD8+ T cells. Among these antigens, NY-ESO-1 is of particular interest because both the cytotoxic T lymphocyte and antibody have been shown to react with this antigen. The NY-ESO-1 has been detected in normal testis and in a range of human tumor types. NY-ESO-1 reactivity in testis is restricted germ cells, particularly in the spermatogonia.
Spezifikation
Spezifikation
NY-ESO-1
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
P78358
246100
Peptide
Primary
-20°C
CTAG1A
0.24 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Cancer/testis antigen 1, cancer/testis antigen 1A, Cancer/testis antigen 6.1, CT6.1, CTAG, CTAG1, CTAG1A, CTAG1B, ESO1, L antigen family member 2, LAGE 2, LAGE2, LAGE2A, LAGE2B, NY-ESO-1
CTAG1A
IgG
Antigen Affinity Chromatography