Learn More
Abnova™ NXF2 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00056001-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16122023
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH15020
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
94.6
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MCSTLKKCGTYRTEVAECHDHGSTFQGRKKGGSSFRDNFDKRSCHYEHGGYERPPSHCQENDGSVEVRDVHKDQQLRHTPYSIRCERRMKWHSEDEIRITTWRNRKPPERKMGQNTQDGYTRNWFKVTIPYGIKYDKAWLMNSIQSHCSDRFTPVDFHYVRNRACFFVQDASAASALKDVSYKIYDDENQKICIFVNHSTAPYSVKNKLRPGQMEMLKLTMNKRYNVSQQALDLQNLRFDPDLMGRDIDIILNRRNCMAATLKIIERNFPELLSLNLCNNKLYQLDGLSDITEKAPKVKTLNLSKNKLESAWELGKVKGLKLEELWLEGNPLCSTFSDQSAYVSAIRDCFPKLLRLDGRELSAPVIVDIDSSETMKPCKENFTGSETLKHLVLQFLQQYYSIYDSGDRQGLLGAYHDEACFSLAIPFDPKDSAPSSLCKYFEDSRNMKTLKDPYLKGELLRRTKRDIVDSLSALPKTQHDLSSILVDVWCQTERMLCFSVNGVFKEVEGQSQGSVLAFTRTFIATPGSSSSLCIVNDELFVRDASPQETQSAFSIPVSTLSSSSEPSLSQEQQEMVQAFSAQSGMKLEWSQKCLQDNEWNYTRAGQAFTMLQTEGKIPAEAFKQIS
FLJ20416/TAPL-2
NXF2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
56001
NXF2 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NXF2
Human
Recombinant
Solution