Learn More
Haika NX510 Nitrile Examination Gloves
Artikelnummer. 17871084
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17871084 Extragroß 100 Stück
17841084 Extraklein 100 Stück
17831084 Small 100 Stück
17811094 Mittel 100 Stück
17851084 Groß 100 Stück
17841654 Größe 2X Large 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17871084 Lieferant Haika Lieferanten-Nr. HAK5104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.75 CHF
    6.20 CHF / 100 Stück
    Sparen 3.55 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
NX510 latex free gloves are lightweight and comfortable while offering barrier protecion and touch sensitivity. For use by healthcare professionals.
  • Secure Control
    • A textured surface enhances slip resistance and allows for a secure grip.
  • Supreme Comfort and Sensitivity
    • The lightweight and elastic nature of the nitrile delivers an excellent sense of touch and a comfortable wearing experience even when worn for long periods.
  • Effective Barrier Protection
    • Helps to protect users and patients from the transmission of infections.
  • Beaded Cuff
    • Durable beaded cuff design enables the glove to be donned and removed efficiently and securely.
  • Powder-free and Latex-free
    • Eliminates powder-induced irritation and makes it ideal for people with a Type I latex sensitivity.
  • Minimises the Risk of Allergic Contact Dermatitis
    • Free of thiurams, Mercaptobenzotiazoles, Thiazoles and Thioureas.
  • Chemical Resistant
    • Tested in accordance with EN374-1:2016 for resistance to chemical substances.
    • Tested against chemotherapy drugs according to ASTM D6978-05 (2019).
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) MDR (EU) 2017/745 Class I, PPE Regulation (EU) 2016/425 CAT III, EN455, Food Safe Regulation (EC) No 1935:2004, EC 10/2011
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare, Industriell
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Extragroß
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
FDA 510 (k) No
Art der Handschuhstulpe Beaded
Serie NX510
Zugfestigkeit 6 N
Länge (angloamerikanisch) 9,4 in.
Länge (metrisch) 24 cm