Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Muttern für Anschlussstücke
Ermöglicht Verbindungen mit geringem Totvolumen für eine optimale Chromatographie.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 1034050
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Geringes Totvolumen
- Hochtemperaturanwendungen
- Leckfreie Anschlüsse
Spezifikation
3.17 mm-Bohrung (erweitert) | |
Edelstahl | |
Muttern für Verbindungsstücke mit einer Bohrung von 1/8 Zoll (erweitert) | |
5/Pckg. |