Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Muttern für Anschlussstücke
Ermöglicht Verbindungen mit geringem Totvolumen für eine optimale Chromatographie.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 103406
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Geringes Totvolumen
- Hochtemperaturanwendungen
- Leckfreie Anschlüsse
Spezifikation
1.59 mm x 1.2 mm Bohrung (erweitert) | |
Messing (vernickelt) | |
Muttern für Anschlussstücke 1/16 Zoll x 1.2 mm-Bohrung (erweitert) | |
5/Pckg. |