Learn More
Sartorius™ Nährkartonscheiben-Sets, dehydriert
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Medientyp:
Chromocult
Malzextrakt
R2A
Schaufus Pottinger
Teepol/Laurylsulfat
Rasterfarbe:
Dunkelgrün
Grün
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Medientyp | R2A |
| Produkttyp | Nährstoff-Trockenmedienpadsets |
| Rasterfarbe | Dunkelgrün |
| Dimensions (Dia. x H) | 47 x 140 mm |
| Breite (metrisch) | 140 mm |
| Tiefe (metrisch) | 170 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |