Learn More
Thermo Scientific™ Nutrient Broth (Dehydrated)
Artikelnummer. p-200112226
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10137812
Marke: Thermo Scientific™ CM0001B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Cultivate fastidious pathogens and other microorganisms with this nutritious medium.
Cultivate fastidious pathogens and other microorganisms with nutritious Thermo Scientific™ Oxoid™ Nutrient Broth (Dehydrated). This general purpose medium contains beef extracts combined with peptone, glucose, yeast extracts and sodium chloride to provide the nitrogen compounds, carbon, vitamins and some trace ingredients necessary for the growth of bacteria.
Ein flüssiges Universalmedium für die Kultivierung von Mikroorganismen, die bezüglich des Nährstoffbedarfs nicht anspruchsvoll sind.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Nährbouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 38,5 l Medium
For Laboratory Use Only