Learn More
Thermo Scientific™ Nähragar
Artikelnummer. 13255339
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Nährstoff-Agar
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
13255339 Nährstoff-Agar 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13255339 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO0155A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kultivieren und isolieren Sie mit diesem Nährmedium anspruchsvolle Pathogene und andere Mikroorganismen, ohne deren hämolytische Reaktionen zu stören.
Kultivieren und isolieren Sie anspruchsvolle Pathogene und andere Mikroorganismen mittels deutlich sichtbarer hämolytischer Reaktionen mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Nährstoff-Agar, einer Rezeptur für ein besonders nährstoffreiches Medium, das die maximale Gewinnung von empfindlichen Mikroorganismen ermöglicht, ohne deren hämolytische Reaktionen zu stören. Dieses Nährmedium ist eine verbesserte Version der Blutagar-Basis und kann ohne zusätzliches Blut für die Subkultivierung von Mikroorganismen zu Erhaltungszwecken oder für die Reinheitsprüfung von Subkulturen von Isolierungsplatten vor weiteren Tests verwendet werden.
Verwenden Sie den Nährstoff-Agar für die Kultivierung zahlreicher Organismen, ohne deren hämolytische Reaktionen zu stören.
  • Ermöglicht die maximale Gewinnung empfindlicher Mikroorganismen, ohne deren hämolytische Reaktionen zu stören.
  • Keine Ergänzungen bei der Pflege von Subkulturen oder der Vorbereitung weiterer biochemischer oder serologischer Tests erforderlich.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Stroh
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Nährstoff-Agar
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5g ± 1,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10/Packung